Principaux documents
H0790
Sigma-Aldrich
HIV Protease Fluorescent Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized powder
1 MG
718,00 $
718,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 MG
718,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C50H76N14O14
Poids moléculaire :
1097.22
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.32
718,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
HIV Protease Fluorescent Substrate, Ex: 320nm, Em: 420nm
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized powder
Solubilité
acetonitrile: water (1:4): 1 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Amino Acid Sequence
Abz-Ala-Arg-Val-Nle-Tyr(NO2)-Glu-Ala-Nle-NH2
Actions biochimiques/physiologiques
Substrate for HIV protease (Wildtype and mutants)
Autres remarques
Substrate is cleaved between the Nle and Tyr residue, producing a fluorescence that is measured with Ex: 320nm Em: 420nm. This substrate is recognized by both the Wild Type and Drug Resistant Mutants.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable