H0273
Monoclonal Anti-Heat Shock Protein 25 antibody produced in mouse
clone IAP-28, ascites fluid
745,00 $
About This Item
745,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
IAP-28, monoclonal
Poids mol.
antigen 25 kDa
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
chicken, bovine, frog, rabbit, guinea pig, turkey, Drosophila, mouse, rat, human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable using frozen sections of chicken gizzard smooth muscle
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable using formalin-fixed, heat-shocked cultured chick embryo fibroblasts
radioimmunoassay: suitable
western blot: 1:500 using turkey gizzard extract
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HSPB1(3315)
mouse ... Hspb1(15507)
rat ... Hspb1(24471)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunoblotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- radioimmunoassay (RIA)
- immunocytochemistry
- immunohistofluorescence assay
- immunopurification
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable