GESE245
GE Mighty Small dual gel caster
for 1 or 2 gels, 10 x 10.5 cm plates, for use with SE250/260/miniVE units
About This Item
Code UNSPSC :
41105300
Nomenclature NACRES :
NB.22
Produits recommandés
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Cytiva Article No. 80-6146-50
Cytiva SE245