GENA9310-1ML
Mouse IgG HRP Linked F(ab′)2 Fragment
Cytiva NA9310-1ML
Synonyme(s) :
F(ab′)2 fragment
About This Item
Produits recommandés
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Highly species-specific.
- Optimized for use with our range of ECL™ Detection Reagents.
- Recommended dilutions to minimize background.
Stockage et stabilité