GE29401320
StrepTrap™ XT prepacked chromatography column
pack of 5 × 1 mL, prepacked chromatography column
Synonyme(s) :
StrepTrap™ High Performance
857,00 $
About This Item
857,00 $
Produits recommandés
Qualité
for chromatography
Conditionnement
pack of 5 × 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cytiva 29401320
Adéquation
suitable for chromatography
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Highly pure Strep-tag II and Twin-Strep-tag recombinant proteins.
- Fast purifications with simple elution.
- Physiological conditions and mild elution preserve target protein activity.
- Fast and easy regeneration.
- Compatible with a wide range of detergents, denaturants, and other additives.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Point d'éclair (°F)
55.4 °F
Point d'éclair (°C)
13 °C