GE28-9356-04
HiPrep™ 16/60 Sephacryl® S-400 HR
Cytiva 28-9356-04, column L × I.D. 60 cm × 16 mm, 50 μm avg. part. size
Synonyme(s) :
HiPrep Chromatography Column, Sephacryl S-400 HR
1 220,00 $
About This Item
1 220,00 $
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene (PP)
Poids mol.
20000-8000000 Da (globular proteins)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Cytiva 28-9356-04
Paramètres
<0.5 mL/min flow rate
<5 mL sample volume
0.15 Mpa (22 psi)
Volume du lit
120 mL
Colonne, L × D.I.
60 cm × 16 mm
Matrice
dextran-acrylamide particle platform
allyl dextran and N, N’-methylenebisacrylamide
polymeric
Groupe de la matrice active
dextran-acrylamide phase
Taille moy. des particules
50 μm
cleaning
2-13
Plage de travail
3-11
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Gel filtration columns for low to medium pressure AKTA systems.
- The HiPrep™ Sephacryl® series offer reproducible separations over a wide molecular weight range.
- Convenient, prepacked HiPrep™ Sephacryl® columns speed up protein purification.
- Maximum recovery and minimum nonspecific adsorption with long-term chemical and physical stability resulting from the hydrophilic, rigid allyl dextran/ bisacrylamide matrix.
Adéquation
Stockage et stabilité