GE19152104011150
Sera-Mag™ SpeedBeads Blocked Amino particles
Cytiva 19152104011150, 1 μm avg. part. size, suspension (1% Solids)
293,00 $
About This Item
293,00 $
Produits recommandés
ligand
(Amino Particles)
Forme
suspension (1% Solids)
Conditionnement
pkg of 5 mL
Fabricant/nom de marque
Cytiva 19152104011150
Concentration
10 mg/mL
Taille moy. des particules
1 μm
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages
- Carboxylic groups on the surface permit easy covalent coupling to biomolecules of interest using convenient carbodiimide chemistry.
- Different levels of hydrophobicity/hydrophilicity available.
- Available in Sera-Mag™ SpeedBeads and original Sera-Mag™ versions.
- Excellent sensitivity and low nonspecific binding for greater accuracy.
- Fast Magnetic Response Times and Stable Physical Integrity
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable