Principaux documents
GE18-1129-58
EPS power supply adapters
4 mm male/2 mm female
1 PKG
170,00 $
170,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
170,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.22
170,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
wetted part: no
Conditionnement
pkg of 1 pair
Fabricant/nom de marque
Cytiva 18112958
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
  • Choose adapters for connecting 4 mm or 2 mm leads to 2 mm or 4 mm output jacks, respectively.
  • This adapter is approved for 5NANA V relative protection ground.
  • Use Adapter Set 2mm M/4mm F for connecting sheathed 2 mm male plug instrument leads to 4 mm sheathed output jacks.
  • Use Adapter Set 4mm M/2mm F for connecting sheathed 4 mm male plug instrument leads to 2 mm high-voltage output jacks.