Principaux documents
Z742603
myVolt Mini power supply
AC/DC input 230 V AC, UK plug
1 EA
371,00 $
371,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
371,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41105300
Nomenclature NACRES :
JA.13
371,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
Current Output: 5 - 400 mA (5 mA inc.)
Touchscreen control
Voltage Output: 10-300 V (5 V inc.)
output terminals: 4 pairs
Conditionnement
pkg of 1
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific E2100-E-UK
Description générale
The Benchmark Scientific E2100 Accuris myVolt Mini is a compact electrophoresis power supply ideal for basic, constant voltage applications. Users can select constant 100V or 200V output, and the current can reach a maximum of 200mA.
Two sets of output jacks are available to connect up to 2 gel rigs and these small power supplies can securely be stacked for use with additional gel rigs.
Informations légales
myVolt is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.