GE17549852
HiTrap® MabSelect™ PrismA
Cytiva, 17549852, pack of 5 × 1 mL
Synonyme(s) :
MabSelect PrismA
1 300,00 $
About This Item
1 300,00 $
Produits recommandés
Conditionnement
pack of 5 × 1 mL
Fabricant/nom de marque
17549852
Cytiva
Description générale
La stabilité alcaline renforcée de MabSelect PrismA garantit une purification plus robuste des anticorps monoclonaux grâce à la chromatographie périodique à contre-courant. La possibilité du nettoyage à l'aide de NaOH à 1 M renforce le contrôle de la biocharge dans les procédés continus, qui peuvent être exposés à un prélèvement de charge durant plusieurs jours ou semaines.
Caractéristiques et avantages
- Enhanced binding capacity compared with other Protein A resins
- Excellent alkaline stability enables efficient cleaning and sanitization using 0.5–1.0 M NaOH
- Covered by a comprehensive security of supply program, including dual sources of the agarose base matrix and protein A ligand.
- The PrismA protein A ligand is also available in HiTrap® Fibro and HiScreen™ Fibro PrismA chromatography units for ultrafast purification of mAbs.
- Easily measure protein A leakage using the PrismA ELISA kit specifically designed for use with MabSelect™ PrismA resins.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F
Point d'éclair (°C)
13 °C
Contenu apparenté
Les méthodes de purification pour l'analyse en aval permettent de réduire la complexité des échantillons, d'éliminer les interférences et de concentrer les analytes pour des résultats plus exacts.
Purification methods for downstream analysis reduce sample complexity, remove interferences, and concentrate analytes for more accurate results.