MilliporeSigma
Passer à
S2GPU02RE
Système de filtration sous vide Millipore® Stericup® Quick Release
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, filter capacity 250 mL, pack of 12 ea
Offre promotionnelle disponible
1 of 3 reviewers took part in a promotion
Synonyme(s) :
SCGPU02RE
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Économisez 10% sur le prix catalogue*
Utilisez le code JTM10 dans le panier. Se connecter pour vérifier l'éligibilité. Acheter des Produits
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
12 ea
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
183,00 $
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41104914
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031623
Pore size:
0.22 μm pore size
Filter capacity:
250 mL
Packaging:
pack of 12 ea
Material:
polyethersulfone membrane, polystyrene bottle, polystyrene funnel(s), polystyrene housing
Sterility:
sterile
183,00 $
Enregistrer 10 % avec le code JTM10
Remise Exclusive en Ligne
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
​
Demander des informations complémentaires
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
material
polyethersulfone membrane, polystyrene bottle, polystyrene funnel(s), polystyrene housing
sterility
sterile
product line
Stericup®
feature
hydrophilic
packaging
pack of 12 ea
parameter
45 °C max. temp.
description
2.4 mL (hold-up volume)
technique(s)
sterile filtration: suitable
H
164 mm
diam.
12.5 cm
filter capacity
250 mL
filter diam.
73 mm
filtration area
40 cm2
matrix
Express PLUS™
pore size
0.22 μm pore size
fitting
inlet funnel, outlet flask (Receiver)
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Cet article est le remplaçant direct de SCGPU02RE
Travaillez facilement et filtrez en toute confiance avec les systèmes de filtration Stericup® et Steritop®.
Les dispositifs de filtration stérilisante Stericup® et Steritop® utilisent des membranes fiables et hautement performantes pour une filtration stérilisante optimale des réactifs, tampons et milieux de laboratoire. Ces dispositifs associent des débits et des volumes filtrés supérieurs à une faible liaison non spécifique et à une conception stable et évitant tout basculement.
Cette unité de filtration à membrane en polyéthersulfone (PES) Stericup® de 0,22 µm de dimension de pores associe une unité de filtration pour flacon de 250 ml avec un flacon de réception de 250 ml et un bouchon pour le traitement et le stockage.
Application
Les systèmes Stericup® et Steritop® sont conçus pour réduire la formation de mousse et la dénaturation des protéines tout en optimisant le débit. Ils peuvent être utilisés pour la filtration stérilisante sous vide de solutions aqueuses telles que les milieux de culture tissulaire et les fluides biologiques.
  • Milieux de culture cellulaire ± additifs
  • Tampons
  • Solutions biologiques
Produit réservé à la recherche
Features and Benefits
  • Le du filtre Quick Release se déconnecte du flacon de réception en un quart de tour, ce qui réduit le risque de déversement et facilite la manipulation sur la paillasse ou sous la hotte.
  • L'identification en gras du produit sur l'entonnoir Steritop® affiche clairement les caractéristiques de la membrane, notamment la composition et la taille des pores, pour une sélection rapide du produit adapté à l'application.
  • Le bouchon à fermeture par clic est muni d'une collerette et est modifié pour assurer une prise en main sûre aussi bien en conditions humides que sèches et une butée tactile confirme la fermeture sécurisée. Ne vous inquiétez pas du risque de déversement ou de contamination du contenu stérilisé.
  • Une large zone d'écriture dépolie sur le flacon de réception et la couleur plus claire du bouchon permettent un étiquetage clair pour améliorer la lisibilité et réduire les bavures illisibles.
  • Le bouchon à fermeture par clic repose sur le côté pour éviter tout risque de contamination.
  • Les flacons de réception sont empilables pour gagner de l'espace de stockage.
Legal Information
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
S2GPU01RES2VPU02RES2HVU02RE
description
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, filter capacity 250 mL, pack of 12 ea
description
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, filter capacity 150 mL, pack of 12 ea
description
pore size 0.1 μm, polyethersulfone membrane, filter capacity 250 mL, pack of 12 ea
description
pore size 0.45 μm, PVDF membrane, filter capacity 250 mL, pack of 12 ea
sterility
sterile
sterility
-
sterility
-
sterility
-
pore size
0.22 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size
pore size
0.1 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
filter capacity
250 mL
filter capacity
150 mL
filter capacity
250 mL
filter capacity
250 mL
material
polystyrene funnel(s), polystyrene bottle, polyethersulfone membrane, polystyrene housing
material
polystyrene housing, polystyrene bottle, polyethersulfone membrane, polystyrene funnel(s)
material
polystyrene bottle, polyethersulfone membrane, polystyrene housing, polystyrene funnel(s)
material
polystyrene bottle, polystyrene funnel(s), polystyrene housing, PVDF membrane
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
fitting
outlet flask (Receiver), inlet funnel
fitting
inlet funnel, outlet flask (Receiver)
fitting
outlet flask (Receiver), inlet funnel
fitting
inlet funnel, outlet flask (Receiver)
Still not finding the right product?
Questions
1–10 of 16 Questions  
  1. Buongiorno. I filtri resistono ad inchiostri UV a base acrilica, all'acetone e all'alcool isopropilico?
    1 answer
    1. This product is composed of polyethersulfone and polystyrene materials. Hence, it is not recommended for use with acetone.
      Please see the chemical compatibility chart: https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/filtration/chemical-compatibility-of-filter-components?utm_source=redirect&utm_medium=promotional&utm_campaign=FilterChemicalCompatibility
      However, the product's compatibility with acrylic-based UV inks and isopropyl alcohol has not been validated.
      Please see the user guide for more information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/337/924/20199204w-ms.pdf
      Helpful?
  2. Which type of pump should be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
    Which type of pump should be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
    1 answer
    1. We recommend our Chemical Duty Pump: https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/wp6111560
      Helpful?
  3. The User Guide says “Use only glass or plastic bottles designed for vacuum applications”. Can you specify which bottles are compatible?
    1 answer
    1. Steritop® Quick Release bottle top units require a vacuum-rated receiver bottle with either a GL33 or GL45 mm closure thread as specified. Steritop® E bottle top units require a vacuum-rated receiver bottle with a GL45 mm closure thread. Bottles no larger than 2 L should be used.
      Glass bottles, GL33:
      • Wheaton media bottles (glass), 500 mL (Product Z364886)
      • Wheaton media bottles (glass), 1 L (Product Z364894)
      Glass bottles, GL45
      • Corning® glass media storage bottle, 125 mL (Product CLS1399125)
      • Corning® glass media storage bottle, 250 mL (Product CLS1399250)
      • Corning® glass media storage bottle, 500 mL (Product CLS1399500)
      • Corning® glass media storage bottle, 1 L (Product CLS13991L)
      • Pyrex® round media storage bottle, 500 mL (Product CLS1395500)
      • Pyrex® round media storage bottle, 1 L (Product CLS13951L)
      • KIMBLE® KIMAX® Media bottle, 250 mL (Product DWK14395250)
      • KIMBLE® KIMAX® Media bottle, 500 mL (Product DWK14395500)
      • KIMBLE® KIMAX® Media bottle, 1 L (Product DWK143951000)
      Plastic (pre-sterile) bottles, GL45:
      • Stericup® Quick Release Receiver flask, 250 mL (Product S200B02RE)
      • Stericup® Quick Release Receiver flask, 500 mL (Product S200B05RE)
      • Stericup® Quick Release Receiver flask, 1000 mL (Product S200B10RE)
      Helpful?
  4. What is the expiration date of Stericup® and Steritop® filters?
    1 answer
    1. Typically 3 years from sterilization.
      Helpful?
  5. What leachables are detected during filtration processes using Stericup® filters?
    1 answer
    1. We have not performed extractables/leachables studies for our Stericup® filters.
      Helpful?
  6. What is the maximum processing volume for Stericup® and Steritop® filters? Can I add more volume after initial filtration?
    1 answer
    1. All Stericup® and Steritop® filters were developed for single-use application. The maximum volume is dependent on the receiver bottle capacity. Stericup® filters come with a receiver bottle with a specified maximum volume. For Steritop® filters, the maximum recommended volume is 2 L with an appropriate-sized receiver bottle. Larger processing volumes can result in membrane fouling, increase chance of spillage and contamination, and lead to possible airlock*.
      *Note that devices with PES membranes can airlock if filtered to dryness. Some liquid must be left on top of the filter, then the system stopped, receiver changed or emptied, and more sample volume added before restart. This increases the chance of spillage.
      Helpful?
  7. What is the difference between classic Stericup® filters and Stericup® “Quick Release” filters?
    1 answer
    1. Stericup® Quick Release, or “QR”, filters feature a connection between funnel filter and receiver bottle that requires only a quarter-turn release to facilitate funnel removal. These filters come fully engaged – there is no need to tighten before use. The receiver bottle cap has flanges on the top surface to improve grip, as well as a positive lock stop to ensure a leak-proof seal with the receiver bottle. Other improvements include a large, frosted writing surface on the receiver bottle and a lighter cap color to facilitate labelling, more prominent volume markings on the filtration funnel and receiver bottle, and a product label with a peel-off lot record strip on the bag for easy viewing in storage.
      Helpful?
  8. Can Stericup® bottles be placed inside freezers for long-term storage of media?
    1 answer
    1. You can successfully freeze and store many aqueous solutions (such as culture media) in Stericup® bottles at temperatures up to -20 °C (-4 °F). It is strongly recommended that you run a sample stability trial under your actual storage conditions prior to using Stericup® bottles for frozen storage.
      Helpful?
  9. Can Stericup® and Steritop® filters be used to prepare solutions that will be administered to patients?
    1 answer
    1. No, all Stericup® and Steritop® devices are Research Use Only.
      Helpful?
  10. What is the maximum vacuum pressure for filtration?
    1 answer
    1. 700 mm Hg (27.5” Hg, 0.9 bar) differential vacuum at 25 °C (77 °F)
      Helpful?
1–10 of 16 Questions  
Reviews
1 of 3 reviewers took part in a promotion
Active Filters
  1. Columbia, MO
    • Reviews 4
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Easy to use filter units that work well
    Sigma is known for its high quality of chemical and biochemical reagents, and this is no exception.
    Helpful?
  2. 2 Ratings-Only Reviews