GE17-1321-01
Tris
Cytiva 17-1321-01, pack of 500 g
Synonyme(s) :
Tris Base, Tris Buffer
160,00 $
About This Item
160,00 $
Produits recommandés
Forme
solid
Caractéristiques
wetted part: no
Conditionnement
pack of 500 g
Fabricant/nom de marque
Cytiva 17-1321-01
Couleur
White
Plage de pH
7.2-9.0
Solubilité
cold water: soluble (Soluble in cold water and hot water)
methanol: soluble
Température de stockage
room temp
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Qualified for 2-D electrophoresis, Tris is suitable for preparing electrophoresis buffer in the pH range of 7.2 to 9.0.
- Tris is known for its ability to resist changes in pH when small amounts of acid or base are added, making it valuable in maintaining stable experimental conditions.
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Les clients ont également consulté
Protocoles
This page describes typical rehydration solutions for use in gel electrophoresis with Cytiva products.