Documents
GE17-0911-01
Cytopore 1
Cytiva, dry powder
About This Item
Code UNSPSC :
41161502
Nomenclature NACRES :
NC.01
Caractéristiques
dry powder
Fabricant/nom de marque
17-0911-01
Cytiva
Informations légales
Cytopore is a trademark of Cytiva
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable