Principaux documents
GE17-0810-01
Phenyl-Sepharose CL-4B
Cytiva 17-0810-01, pack of 200 mL
1 PKG
967,00 $
967,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
967,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41106500
Nomenclature NACRES :
NA.56
967,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
ligand
phenyl
Caractéristiques
autoclavable 121°C for 30 min
Conditionnement
pack of 200 mL
Fabricant/nom de marque
Cytiva 17-0810-01
Matrice
4% cross-linked agarose
Taille des particules
45-165 μm
Diamètre moyen
90 μm
cleaning in place
4-12
Plage de travail
3-12
Capacité
binding capacity(HSA (Mr 68 000) 15-20 mg/ml drained medium, ß-lactoglobulin (Mr 18 000) 3-5 mg/ml drained medium)
Catégories apparentées
Description générale
Phenyl-Sepharose CL-4B is a well-proven aromatic medium for hydrofobic interaction chromatography (HIC).
Caractéristiques et avantages
  • Phenyl immobilized on 4% cross-linked agarose.
  • Aromatic ligand.
Stockage et stabilité
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol or 0.1 M NaOH)
Remarque sur l'analyse
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informations légales
Sepharose is a trademark of Cytiva
Pictogrammes
Flame