GE10600114
Amersham™ Protran® Western blotting membrane sandwich, nitrocellulose
pore size 0.45 μm, sheet W × L 80 mm × 90 mm , preassembled with 2 x 3MM chr filter papers, pkg of 10 ea
218,00 $
About This Item
218,00 $
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Cytiva 10600114
Feuille, l × L
80 mm × 90 mm , preassembled with 2 x 3MM chr filter papers
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Precut Amersham Protran 0.45 µm nitrocellulose membranes.
- Sandwich packs are designed for convenience and ease of use.
Stockage et stabilité