Principaux documents
GBL805025
Grace Bio-Labs PATH® protein microarray slides, no barcode
nitrocellulose (on glass slide), external size 25 mm × 75 mm, pack of 20 ea
Synonyme(s) :
non-porous nitrocellulose film slide
20 EA
1 200,00 $
1 200,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
20 EA
1 200,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.15
1 200,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
nitrocellulose (on glass slide)
Conditionnement
pack of 20 ea
Fabricant/nom de marque
Grace Bio-Labs 805025
Taille externe
25 mm × 75 mm
Description générale
The Grace Bio-Labs PATH protein microarray slides are a non-porous nitrocellulose film slides.
Benefits:
  • Low and consistant fluorescent backgrounds
  • Higher protein binding
  • Superior signal-to-noise
Informations légales
PATH is a registered trademark of Courtagen Life Sciences, Inc.