Principaux documents
GBL204878
GRACE BIO-LABS SEALSTRIPS AND SEALSTRIP APPLICATOR, FOR PROPLATE® MICROARRAY SYSTEMS
for ProPlate® microarray systems, pack of 1
Synonyme(s) :
microarray system applicator, seal strip applicator
1 EA
20,90 $
20,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
20,90 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122600
Nomenclature NACRES :
NB.17
20,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
for ProPlate® microarray systems
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Grace Bio-Labs 204878
Description générale
This plastic applicator helps to apply seal strips to the top surface of the chambers. Seal strips are ideal to prevent evaporation, they remove cleanly and easily without leaving a residue.
Informations légales
ProPlate is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
SealStrips is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.