G5921
L-Glutamate Oxidase from Streptomyces sp.
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, ≥5.0 units/mg solid
Synonyme(s) :
L-Glutamate:oxygen oxidoreductase (deaminating)
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥5.0 units/mg solid
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable