G5794
GR 79236X
≥99% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
N-[(1S, trans)-2-Hydroxycyclopentyl]adenosine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
H2O: 12 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N[C@H]4CCC[C@@H]4O)ncnc23
InChI
1S/C15H21N5O5/c21-4-9-11(23)12(24)15(25-9)20-6-18-10-13(16-5-17-14(10)20)19-7-2-1-3-8(7)22/h5-9,11-12,15,21-24H,1-4H2,(H,16,17,19)/t7-,8-,9+,11+,12+,15+/m0/s1
Clé InChI
GYWXTRVEUURNEW-TVDBPQCTSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves