Principaux documents
G4254
Sigma-Aldrich
Glycine p-nitroanilide
protease substrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H9N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.83
Essai
≥97% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
acetone: 50 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
NCC(=O)Nc1ccc(cc1)N(=O)=O
InChI
1S/C8H9N3O3/c9-5-8(12)10-6-1-3-7(4-2-6)11(13)14/h1-4H,5,9H2,(H,10,12)
Clé InChI
VZZMNSJSZXVCCW-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable