Documents
G405000
Sigma-Aldrich
DMT-dG(dmf)-CPG
pore size 1000 Å, 25-35μmol/g
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.51
Niveau de qualité
Type
for DNA synthesis
Gamme de produits
Proligo Reagents
Pureté
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
Dimension de pores
1000 Å
Capacité
≥99.0 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Température de stockage
−20°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable