G3795
Anti-Gravin antibody, Mouse monoclonal
clone JP74, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-A-Kinase Anchor Protein 12, Anti-AKAP12
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
JP74, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse, rat, human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.02-0.04 μg/mL using rat brain cytosolic S1 fraction
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AKAP12(9590)
mouse ... Akap12(83397)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable