G3000
β-Gentiobiose
≥85% (remainder primarily α-anomer)
Synonyme(s) :
6-O-β-D-Glucopyranosyl-D-glucose, Amygdalose
79,30 $
About This Item
79,30 $
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Essai
≥85% (remainder primarily α-anomer)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D 8.5 to 10.5, c = 2% (w/v) in water
Couleur
beige
Solubilité
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow (
)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](OC[C@H]2OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(14)8(17)10(19)12(23-3)21-2-4-6(15)7(16)9(18)11(20)22-4/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11?,12-/m1/s1
Clé InChI
DLRVVLDZNNYCBX-CQUJWQHSSA-N
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable