Principaux documents
G212050
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-TBDMS-rG(tac) Phosphoramidite
configured for ABI
Synonyme(s) :
DMT-2′-O-TBDMS-rG(tac) amidite, N-[[4-(1,1-dimethylethyl)phenoxy]acetyl]-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-guanosine,3′-[2-cyanoethyl bis(1-methylethyl)phosphoramidite]
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C58H76N7O10PSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1090.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.51
Compatibilité
configured for ABI
Profil des nucléosides
base: guanosine
base protecting group: TAC
2' protecting group: TBDMS
5' protecting group: DMT
deprotection: fast
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)n3cnc4C(=O)NC(NC(=O)COc5ccc(cc5)C(C)(C)C)=Nc34)(c6ccccc6)c7ccc(OC)cc7
InChI
1S/C58H76N7O10PSi/c1-38(2)65(39(3)4)76(72-34-18-33-59)74-50-47(35-71-58(41-19-16-15-17-20-41,42-23-27-44(68-11)28-24-42)43-25-29-45(69-12)30-26-43)73-54(51(50)75-77(13,14)57(8,9)10)64-37-60-49-52(64)62-55(63-53(49)67)61-48(66)36-70-46-31-21-40(22-32-46)56(5,6)7/h15-17,19-32,37-39,47,50-51,54H,18,34-36H2,1-14H3,(H2,61,62,63,66,67)/t47-,50-,51-,54-,76?/m1/s1
Clé InChI
ODCBQUOWLVQKQG-PZUNXSRFSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable