G1921
Glypican 3
recombinant, expressed in NSO cells
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in NSO cells
Essai
≥97% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... GPC3(2719)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.