G117
Glipizide
solid
Synonyme(s) :
1-Cyclohexyl-3-{4-[2-(5-methylpyrazine-2-carboxamido)ethyl]phenylsulfonyl}urea
134,00 $
About This Item
134,00 $
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Couleur
white
Solubilité
methanol: 1.9 mg/mL
DMSO: 48 mg/mL
Chaîne SMILES
Cc1cnc(cn1)C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)NC3CCCCC3
InChI
1S/C21H27N5O4S/c1-15-13-24-19(14-23-15)20(27)22-12-11-16-7-9-18(10-8-16)31(29,30)26-21(28)25-17-5-3-2-4-6-17/h7-10,13-14,17H,2-6,11-12H2,1H3,(H,22,27)(H2,25,26,28)
Clé InChI
ZJJXGWJIGJFDTL-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ABCC8(6833) , KCNJ1(3758) , KCNJ11(3767)
Description générale
Application
- chick embryo yolk sac membrane (YSM) and chorioallantoic membrane (CAM) assay[2]
- MCF-7 breast cancer assay on chorioallantoic membrane (CAM)[2]
- metastasis assays[2][3]
- rat aortic ring assay[3]
- in vivo matrigel plug assay
- 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide (MTT) assay[3]
- flow cytometry[3]
- western blotting[3]
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable