Principaux documents
G0288
Sigma-Aldrich
β-(1→3,6)-Galactosidase, positionally specific from Xanthomonas manihotis
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
1 VIAL
1 450,00 $
1 450,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 VIAL
1 450,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.32
1 450,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Forme
buffered aqueous solution
Activité spécifique
≥120 units/mg protein
Conditionnement
vial of 1.9 units
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... GLB1(2720)
Actions biochimiques/physiologiques
Releases β(1→3)- and β(1→6)-linked galactose from the non-reducing end of complex oligosaccharides.
Définition de l'unité
One unit will hydrolyze 1 μmole of p-nitrophenyl β-D-galactopyranoside per min at pH 5.0 at 37°C.
Forme physique
Solution in 20 mM Tris-HCl, pH 7.5, 25 mM NaCl
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable