G019
Muscimol hydrobromide
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
5-Aminomethyl-3-hydroxyisoxazole hydrobromide
About This Item
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
off-white to tan
Solubilité
H2O: >10 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Br[H].NCc1cc(O)no1
InChI
1S/C4H6N2O2.BrH/c5-2-3-1-4(7)6-8-3;/h1H,2,5H2,(H,6,7);1H
Clé InChI
OPZOJWHOZRKYQX-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges