F9634
DL-Fluorocitric acid barium salt
Synonyme(s) :
Barium Fluorocitrate
About This Item
Produits recommandés
Impuretés
≤5% acetic acid
Niveau de qualité
Chaîne SMILES
OC(CC([O-])=O)(C(C([O-])=O)F)C([O-])=O.OC(CC([O-])=O)(C(C([O-])=O)F)C([O-])=O
InChI
1S/C6H7FO7.Ba.2H/c7-3(4(10)11)6(14,5(12)13)1-2(8)9;;;/h3,14H,1H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13);;;
Clé InChI
LHKWNDHJHASTSC-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges