Documents
F3889
Sigma-Aldrich
N-Formyl-L-phenylalanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H11NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Application(s)
detection
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC=O
InChI
1S/C10H11NO3/c12-7-11-9(10(13)14)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7,9H,6H2,(H,11,12)(H,13,14)/t9-/m0/s1
Clé InChI
NSTPXGARCQOSAU-VIFPVBQESA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable