F0301
Monoclonal Anti-CD56-FITC antibody produced in mouse
clone C5.9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-CD56, Anti-NKH-1
759,00 $
About This Item
759,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
C5.9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 150 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NCAM1(4684)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable