Principaux documents
EPM1196-9900
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 5000 Platform Shaker
for 125 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, interchangeable
1 EA
3 260,00 $
3 260,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
3 260,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104405
Nomenclature NACRES :
NB.73
3 260,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
dedicated
for 125 mL Erlenmeyer flasks
interchangeable
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® M1196-9900 (NA)
Taille
32.5 in. × 26.75 in.
Capacité
(99 x 125 mL Erlenmeyer flasks)
Catégories apparentées
Description générale
Platforms designed for the Eppendorf New Brunswick Innova 5000 platform shaker to ensure a safe and perfect fit.
Caractéristiques et avantages
  • Designed for the Eppendorf New Brunswick Innova 5000 platform shaker for the perfect fit
  • Efficient capacity of 99x125 mL Erlenmeyer flasks
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG