EP5920745000
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
capacity, 1 x 500 mL Nalgene® bottle, pack of 2
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
flat bottom
Caractéristiques
capacity 1 x 500 mL Nalgene® bottle
Holds 500 mL bottless
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5920745000 (Global)
Paramètres
4,160 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
168 mm
Diamètre
70 mm
Compatibilité
for use with Universal-Large bucket