Principaux documents
EP5920710001
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 22 x Eppendorf Tube® 5.0 mL, for use with medium-capacity buckets, pack of 2
2 EA
527,00 $
527,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 EA
527,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.82
527,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
capacity 22 x Eppendorf Tube® 5.0 mL
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5920710001 (Global)
Paramètres
3,076 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
121 mm
Diamètre
17 mm
Compatibilité
for use with plate/tube bucket
Catégories apparentées
Description générale
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x1000 rotor.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Tube is a registered trademark of Eppendorf AG