EP5910755007
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
13x75-100 mm round-bottom rubes, pkg of 2 ea
518,00 $
About This Item
518,00 $
Produits recommandés
Caractéristiques
13x75-100 mm round-bottom rubes
Holds 4 - 8 mL tubes
Conditionnement
pkg of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5910755007
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with Universal bucket