EP5895175007
Eppendorf® FA-6x250 rotor
for 6 x 250 mL tubes incl. QuickLock rotor cover, aerosol-tight, Centrifuge 5910 R/5920 R
Synonyme(s) :
Eppendorf Rotor
8 950,00 $
About This Item
8 950,00 $
Produits recommandés
Caractéristiques
for 6 x 250 mL tubes incl. QuickLock rotor cover, aerosol-tight, Centrifuge 5910 R/5920 R
Conditionnement
case of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5895175007
Paramètres
10,000 rpm speed
Température de stockage
room temp