Principaux documents
EP022638657
Wide Neck Bottle for Eppendorf® A-4-81 Rotor
square, capacity 500 mL, pack of 2
Synonyme(s) :
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Code UNSPSC :
41121703
Matériaux
polypropylene bottle
square
Caractéristiques
with cap
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022638657 (US)
Paramètres
3250 × g max. RCF
Capacité
500 mL
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
  • Made of polypropylene
  • Offers resistance to centrifugation forces, withstanding speeds up to 3,250 x g
  • The bottle is autoclavable, ensuring convenient sterilization for repeated use
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG