EP5895101003
Rotor for Eppendorf® 5920R Centrifuges
swing-bucket rotor, S-4x1000, to hold, 4 x 1,000 mL buckets, without buckets
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
to hold 4 x 1,000 mL buckets
to hold 4 x plate/tube buckets
swing-bucket rotor
without buckets
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5895101003 (Global)
Paramètres
3,153 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5920R