Principaux documents
EP5825738004
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 23 x 2.6 - 8 mL round-bottom Tubes, pack of 2
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.78
Matériaux
round bottom
Caractéristiques
capacity 23 x 2.6 - 8 mL round-bottom Tubes
for use with aerosol-tight lid
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5825738004 (Global)
Paramètres
3,044 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
115 mm
Diamètre
13 mm
Compatibilité
for use with 750 mL round bucket
Description générale
Tube adapters for Eppendorf rotor S-4-104.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG