Principaux documents
EP5825736001
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 20 x 5.5 - 12 mL round-bottom Tubes, pack of 2
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.82
Matériaux
round bottom
Caractéristiques
capacity 20 x 5.5 - 12 mL round-bottom Tubes,
for use with aerosol-tight lid
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5825736001 (Global)
Paramètres
3,061 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
119 mm
Diamètre
16 mm
Compatibilité
for use with 750 mL round bucket
Description générale
Tube adapters for Eppendorf rotor S-4-104.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG