Documents
EP5825732006
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 5 x 50 mL conical tubes, pack of 2
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.82
Matériaux
conical bottom
Caractéristiques
capacity 5 x 50 mL conical tubes
skirt
for use with aerosol-tight lid
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5825732006 (Global)
Paramètres
3,027 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
120 mm
Diamètre
31 mm
Compatibilité
for use with 750 mL round bucket
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG