Principaux documents
EP5810745004
Eppendorf® Adapter
holds 20 x 2 mL tubes/ D = 11 mm, for rotor A-4-81, S-4x500, pack of 2 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.82
Le produit EP5810745004 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Caractéristiques
holds 20 x 2 mL tubes/ D = 11 mm, for rotor A-4-81, S-4x500
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5810745004
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 500 mL rectangular buckets
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG