EP5495504109
Eppendorf® Rotor lid for rotor FA-24x2-PTFE
used with centrifuge 5425 R
Synonyme(s) :
Aerosol-Tight Rotor Lid for Centrifuge 5425/R, Aluminum Rotor lid, Rotor cap
2 010,00 $
About This Item
2 010,00 $
Produits recommandés
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5495504109
Compatibilité
used with centrifuge 5425 R
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages