EP5495401008
Eppendorf® Rotor lid for rotor FA-24x2
used with centrifuge 5420
Synonyme(s) :
Aerosol-Tight Rotor Lid for Centrifuge 5420, Aluminum Rotor Lid, Rotor cap
500,00 $
About This Item
500,00 $
Produits recommandés
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5495401008
Compatibilité
Rotor FA-24x2
used with centrifuge 5420
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages