Principaux documents
EP5452000010
Eppendorf® Centrifuge MiniSpin G
incl. standard rotor, AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz
Synonyme(s) :
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Code UNSPSC :
40161701
Nomenclature NACRES :
NB.81
Le produit EP5452000010 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Entrée CA/CC
230 V AC, Schuko plug
Caractéristiques
CE compliant
to hold 12 1.5/2.0 mL tubes
incl. standard rotor
Fabricant/nom de marque
5452000010
Eppendorf® 5452000010
Eppendorf®
Paramètres
12100 × g
13400 rpm
Technique(s)
centrifugation: suitable
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG