EP5391000001
Eppendorf(R) HeatSealer
S100
About This Item
Produits recommandés
Entrée CA/CC
100 - 230 V, 50/60 Hz, EuroPlug
Caractéristiques
CE compliant
CSA approved
fixed Sealing, temperature
seals 96 and 384 well plates
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5391000001 (EU)
Description générale
Caractéristiques et avantages
Eliminates evaporation in PCR
Seals 96- and 384-well plates
Integrated thermostat prevents overheating
Improved mechanics for even easier Sealing,
PCR Plate Adapter included
Informations légales
À utiliser avec