EP022654144
Lid for Eppendorf® FA-45-24-11 Kit Rotor
aerosol-tight, 5430/5430R, aluminum
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
aluminum
Caractéristiques
aerosol-tight
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022654144
Compatibilité
5430/5430R
FA-45-24-11
Description générale
Rotor lid for FA-45-24-11-Kit, aerosol-tight, aluminum, for Centrifuge 5430/5430R
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG