Key Documents
EP022639510
Rubber Mat for Eppendorf® A-8-17 Rotor
for 1 x round-bottom tube 15 mL, pack of 8
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Caractéristiques
Holds 15 mL tubes
Conditionnement
pack of 8
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022639510 (US)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with Rotor A-8-17
Catégories apparentées
Description générale
8 rubber mats to fit 15 mL tubes in Eppendorf rotor A-8-17.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG