EP0030076265
Eppendorf® Empty Box 2.0 for epT.I.P.S.® Reloads
for tips 1250 µL – 5 mL
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
for tips 1250 µL – 5 mL
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 0030076265
Volume
1250—5000 μL
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- epT.I.P.S.® Box 2.0 – empty reusable boxes for tip volumes of 10 µL - 5 mL
- epT.I.P.S.® Box 2.0 – all three sizes are availabe in Eppendorf Quality
- Autoclavable at 121 °C (20 min.) for subsequent use