BAH189780000
Poxygrid® Petri Dish Carrying Racks
Holds 15 x 100 mm plates, epoxy-coated (steel)
63,00 $
Disponible pour expédition le14 avril 2025Détails
About This Item
63,00 $
Disponible pour expédition le14 avril 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
epoxy-coated (steel)
Caractéristiques
Holds 15 x 100 mm plates
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art H18978-0000
Portoir, L × l × H
108 × 108 × 356 mm
Compatibilité
for use with Petri Dishes
Catégories apparentées
Description générale
Wide front opening prevents dished from sliding out during transport but allows easy loading and emptying from the top
- Epoxy coated steel wire is chemical and corrosion resistant and steam autoclavable at 121°C (250°F)
- Not suitable for glass dishes